Stampa…
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400691-1G OR400691-5G
APOSOR400691-1GEA 109 EUR
APOSOR400691-1G APOSOR400691-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrINO₃
Peso molecolare: 357,928 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28898061
CAS Number: 1935459-09-8