Stampa…
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400689-1G OR400689-250MG
APOSOR400689-1GEA 217 EUR
APOSOR400689-1G APOSOR400689-250MG
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
Peso molecolare: 247,046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28515361
CAS Number: 1613265-20-5