Stampa…
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400681-1G OR400681-250MG OR400681-5G
APOSOR400681-1GEA 464 EUR
APOSOR400681-1G APOSOR400681-250MG APOSOR400681-5G
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12197192
CAS Number: 1181458-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III