Stampa…
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400680-100MG OR400680-1G
APOSOR400680-100MGEA 129 EUR
APOSOR400680-100MG APOSOR400680-1G
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-5-iodo-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrINO
Peso molecolare: 323,913 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28515360
CAS Number: 1845689-86-2