Stampa…
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400673-1G OR400673-250MG
APOSOR400673-1GEA 466 EUR
APOSOR400673-1G APOSOR400673-250MG
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
2-Bromo-4-iodo-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrINO₃
Peso molecolare: 343,901 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28515358
CAS Number: 1936643-46-7