Stampa…
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methylbenzene
OR400670-1G OR400670-25G OR400670-5G
APOSOR400670-1GEA 55.3 EUR
APOSOR400670-1G APOSOR400670-25G APOSOR400670-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263,957 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909629
CAS Number: 27561-51-9
UN: 3261
ADR: 8,III