Stampa…
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400668-250MG OR400668-1G
APOSOR400668-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR400668-250MG APOSOR400668-1G
2-Bromo-3-chloroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloroiodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28397823
CAS Number: 1369793-66-7