Stampa…
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400666-1G OR400666-250MG
APOSOR400666-1GEA 473 EUR
APOSOR400666-1G APOSOR400666-250MG
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
3-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393570
CAS Number: 725718-12-7