Stampa…
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400653-1G OR400653-5G
APOSOR400653-1GEA 143 EUR
APOSOR400653-1G APOSOR400653-5G
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
3'-Bromo-5'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18905445
CAS Number: 1379325-64-0