Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400652-1G OR400652-250MG
APOSOR400652-1GEA 156 EUR
APOSOR400652-1G APOSOR400652-250MG
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Peso molecolare: 250,477 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00839522
CAS Number: 58026-21-4