Stampa…
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400648-1G OR400648-250MG
APOSOR400648-1GEA 1210 EUR
APOSOR400648-1G APOSOR400648-250MG
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
5-Bromo-3-chloroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11899542
CAS Number: 1006619-82-4