Stampa…
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-5-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR400647-1G OR400647-250MG
APOSOR400647-1GEA 87.3 EUR
APOSOR400647-1G APOSOR400647-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₃S
Peso molecolare: 285,543 g/mol
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09880303
CAS Number: 179251-57-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II