Stampa…
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400639-1G OR400639-250MG
APOSOR400639-1GEA 406 EUR
APOSOR400639-1G APOSOR400639-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉IO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909621
CAS Number: 244257-61-2