Stampa…
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR400635-1G OR400635-5G OR400635-25G
APOSOR400635-1GEA 48.1 EUR
APOSOR400635-1G APOSOR400635-5G APOSOR400635-25G
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
5-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,031 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848688
CAS Number: 1241894-37-0