Stampa…
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400632-1G OR400632-250MG OR400632-5G
APOSOR400632-1GEA 314 EUR
APOSOR400632-1G APOSOR400632-250MG APOSOR400632-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrINO₃
Peso molecolare: 343,901 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28397822
CAS Number: 58349-02-3