Stampa…
2-Bromo-3-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400621-1G OR400621-5G OR400621-250MG
APOSOR400621-1GEA 133 EUR
APOSOR400621-1G APOSOR400621-5G APOSOR400621-250MG
2-Bromo-3-nitroaniline
2-Bromo-3-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923157
CAS Number: 35757-20-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III