Stampa…
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400606-1G OR400606-250MG OR400606-5G
APOSOR400606-1GEA 81.2 EUR
APOSOR400606-1G APOSOR400606-250MG APOSOR400606-5G
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848689
CAS Number: 35287-42-4
UN: 3261
ADR: 8,III