Stampa…
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
OR400605-25G OR400605-5G
APOSOR400605-25GEA 369 EUR
APOSOR400605-25G APOSOR400605-5G
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779493
CAS Number: 22996-19-6