Stampa…
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400604-1G OR400604-250MG
APOSOR400604-1GEA 996 EUR
APOSOR400604-1G APOSOR400604-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide 95%
4-Iodo-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrIO
Peso molecolare: 326,957 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18905029
CAS Number: 1379341-45-3