Stampa…
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-(bromomethyl)benzoate
OR400600-1G OR400600-250MG OR400600-5G
APOSOR400600-1GEA 132 EUR
APOSOR400600-1G APOSOR400600-250MG APOSOR400600-5G
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Methyl 4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
Peso molecolare: 307.967 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858300
CAS Number: 142031-67-2