2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400598-1G
OR400598-250MG
OR400598-5G
APOSOR400598-1GEA
143
EUR
APOSOR400598-1G
APOSOR400598-250MG
APOSOR400598-5G
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol, tech
2-Amino-4-bromo-6-iodophenol
Formula:
C₆H₅BrINO Peso molecolare: 313,918 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28397815 CAS Number: 855836-12-3 |