Stampa…
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-N-methoxy-N,3-dimethylbenzamide
OR400581-1G OR400581-5G
APOSOR400581-1GEA 84.4 EUR
APOSOR400581-1G APOSOR400581-5G
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
4-Bromo-N,3-dimethyl-N-methoxybenzamide
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 258,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26802226
CAS Number: 170230-01-0