Stampa…

5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR400579-1G OR400579-250MG OR400579-5G
APOSOR400579-1GEA 364 EUR
APOSOR400579-1G APOSOR400579-250MG APOSOR400579-5G
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid 95%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆BrIO₃
Peso molecolare: 356,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025501
CAS Number: 1269292-64-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR