Stampa…
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400545-1G OR400545-250MG
APOSOR400545-1GEA 568 EUR
APOSOR400545-1G APOSOR400545-250MG
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline 97%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrINO
Peso molecolare: 327,945 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348436
CAS Number: 1361021-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III