2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400544-1G
OR400544-250MG
OR400544-5G
APOSOR400544-1GEA
474
EUR
APOSOR400544-1G
APOSOR400544-250MG
APOSOR400544-5G
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole 95%
2-Bromo-5-iodo-4-nitroanisole
Formula:
C₇H₅BrINO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28348435 CAS Number: 1361021-39-7 |