Stampa…
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400540-1G OR400540-5G
APOSOR400540-1GEA 132 EUR
APOSOR400540-1G APOSOR400540-5G
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
4-Bromo-5-methoxy-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
Peso molecolare: 247,046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13659425
CAS Number: 173312-36-2