Stampa…
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400525-1G OR400525-5G OR400525-25G
APOSOR400525-1GEA 78.6 EUR
APOSOR400525-1G APOSOR400525-5G APOSOR400525-25G
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-3-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Peso molecolare: 340,941 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520418
CAS Number: 1261797-04-9