2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR400520-1G
OR400520-250MG
OR400520-5G
APOSOR400520-1GEA
58
EUR
APOSOR400520-1G
APOSOR400520-250MG
APOSOR400520-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Formula:
C₇H₅Br₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18390263 CAS Number: 82617-49-0 UN: 1759 ADR: 8,III |