Stampa…
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400518-250MG OR400518-1G OR400518-5G
APOSOR400518-250MGEA 190 EUR
APOSOR400518-250MG APOSOR400518-1G APOSOR400518-5G
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
2-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Peso molecolare: 310,915 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520407
CAS Number: 1261850-39-8