Stampa…
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-3-iodophenyl)methanol
OR400516-1G OR400516-5G
APOSOR400516-1GEA 242 EUR
APOSOR400516-1G APOSOR400516-5G
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
Peso molecolare: 312,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11520410
CAS Number: 1261644-21-6