Stampa…
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400515-1G OR400515-25G OR400515-5G
APOSOR400515-1GEA 50.9 EUR
APOSOR400515-1G APOSOR400515-25G APOSOR400515-5G
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl 2-bromo-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆BrNO₄
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087891
CAS Number: 5337-09-7