Stampa…
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR400509-1G OR400509-250MG
APOSOR400509-1GEA 328 EUR
APOSOR400509-1G APOSOR400509-250MG
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 286.145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348430
CAS Number: 1980045-04-2