Stampa…
2-Bromo-3-chloroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400506-1G OR400506-250MG OR400506-5G
APOSOR400506-1GEA 29 EUR
APOSOR400506-1G APOSOR400506-250MG APOSOR400506-5G
2-Bromo-3-chloroanisole
2-Bromo-3-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390300
CAS Number: 174913-08-7