Stampa…
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR400500-1G OR400500-250MG
APOSOR400500-1GEA 364 EUR
APOSOR400500-1G APOSOR400500-250MG
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 286.145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28348425
CAS Number: 1236150-66-5