2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400487-1G
OR400487-250MG
OR400487-5G
APOSOR400487-1GEA
241
EUR
APOSOR400487-1G
APOSOR400487-250MG
APOSOR400487-5G
2-Chloro-6-methoxyphenol 95%
2-Chloro-6-methoxyphenol
Formula:
C₇H₇ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16998800 CAS Number: 72403-03-3 |