Stampa…
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Benzyloxy)-4-(bromomethyl)benzene
OR400483-1G OR400483-250MG
APOSOR400483-1GEA 342 EUR
APOSOR400483-1G APOSOR400483-250MG
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Formula: C₁₄H₁₃BrO
Peso molecolare: 277.156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368336
CAS Number: 5544-60-5