Stampa…
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400470-1G OR400470-250MG
APOSOR400470-1GEA 441 EUR
APOSOR400470-1G APOSOR400470-250MG
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
4-Methoxy-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₈H₉NO₄
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05148477
CAS Number: 22996-23-2