Stampa…
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400466-250MG OR400466-1G
APOSOR400466-250MGEA 58 EUR
APOSOR400466-250MG APOSOR400466-1G
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409110
CAS Number: 3030-19-1