Stampa…
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400461-250MG OR400461-1G OR400461-5G
APOSOR400461-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR400461-250MG APOSOR400461-1G APOSOR400461-5G
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21868786
CAS Number: 169045-04-9