Stampa…
7-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400450-1G OR400450-250MG
APOSOR400450-1GEA 303 EUR
APOSOR400450-1G APOSOR400450-250MG
7-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole
7-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₄ClNO₂
Peso molecolare: 169,565 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845141
CAS Number: 83972-30-9