Stampa…
6-Chloro-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chlorobenzoxazole
OR400446-1G OR400446-5G
APOSOR400446-1GEA 94.5 EUR
APOSOR400446-1G APOSOR400446-5G
6-Chloro-1,3-benzoxazole
6-Chloro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,566 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027437
CAS Number: 227197-72-0