Stampa…
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-5-methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400429-1G OR400429-250MG OR400429-100MG
APOSOR400429-1GEA 304 EUR
APOSOR400429-1G APOSOR400429-250MG APOSOR400429-100MG
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₇BrN₂O
Peso molecolare: 227,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22558067
CAS Number: 1360954-62-6