Stampa…
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400424-1G OR400424-250MG OR400424-5G
APOSOR400424-1GEA 136 EUR
APOSOR400424-1G APOSOR400424-250MG APOSOR400424-5G
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine 95%
3-Bromo-5-methoxybenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂O
Peso molecolare: 217,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144648
CAS Number: 98546-54-4