Stampa…
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400423-1G OR400423-250MG OR400423-5G
APOSOR400423-1GEA 219 EUR
APOSOR400423-1G APOSOR400423-250MG APOSOR400423-5G
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₄BrNO₂
Peso molecolare: 226,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847003
CAS Number: 956218-04-5