Stampa…
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400422-250MG OR400422-1G
APOSOR400422-250MGEA 377 EUR
APOSOR400422-250MG APOSOR400422-1G
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-4-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26863464
CAS Number: 90484-52-9