Stampa…
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400419-1G OR400419-250MG
APOSOR400419-1GEA 41.6 EUR
APOSOR400419-1G APOSOR400419-250MG
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
4-Cyano-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₉H₇NO₃
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520909
CAS Number: 89469-52-3