Stampa…
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400418-1G OR400418-250MG OR400418-5G
APOSOR400418-1GEA 379 EUR
APOSOR400418-1G APOSOR400418-250MG APOSOR400418-5G
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
3-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Peso molecolare: 310,915 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779023
CAS Number: 873387-82-7