4-Amino-3-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400417-1G
OR400417-250MG
APOSOR400417-1GEA
364
EUR
APOSOR400417-1G
APOSOR400417-250MG
4-Amino-3-iodophenol
4-Amino-3-iodophenol
Formula:
C₆H₆INO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16999396 CAS Number: 66416-73-7 |