Stampa…
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400412-1G OR400412-250MG
APOSOR400412-1GEA 881 EUR
APOSOR400412-1G APOSOR400412-250MG
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 4-formyl-2-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24673848
CAS Number: 55204-14-3