Stampa…
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400405-1G OR400405-250MG OR400405-5G
APOSOR400405-1GEA 290 EUR
APOSOR400405-1G APOSOR400405-250MG APOSOR400405-5G
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
3-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391670
CAS Number: 362529-52-0
UN: 3261
ADR: 8,III